주요 문서
AMBH6FD7F691
Ambeed, Inc.
(5-Bromopyridin-3-yl)methanol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.48
MDL number:
Iupac Name
(5-bromo-3-pyridinyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6BrNO.ClH/c7-6-1-5(4-9)2-8-3-6;/h1-3,9H,4H2;1H
InChI key
LWMKWJMLIFBMJQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22620-36-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/22620-36-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)