주요 문서
AMBH6FD7F680
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-methoxybenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.59
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-5-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H6ClNO/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-4H,1H3
InChI key
XRFLIOTUXVHNIB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127667-00-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)