주요 문서
AMBH6FD7F665
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.07
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)5-2-7-8(12-3-5)6(10)4-11-7/h2-4,11H,1H3
InChI key
LDGVRYPZAQTQPW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190312-64-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)