주요 문서
AMBH6FD7F646
Ambeed, Inc.
2,6-Difluoronicotinaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.09
MDL number:
Iupac Name
2,6-difluoronicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3F2NO/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-3H
InChI key
ZYCCUPSLEFLBNR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/155601-65-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)