주요 문서
AMBH58176B14
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-methylnicotinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.03
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c1-5-6(3-9)2-7(8)4-10-5/h2,4H,1H3
InChI key
CMZODOCHMREYBB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956276-47-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)