주요 문서
AMBH58176AFD
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-N-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.18
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-N-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)benzamide
Inchi Code
1S/C9H7FN4O/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(15)13-14-5-11-12-6-14/h1-6H,(H,13,15)
InChI key
QNLTTXQVAMGCIV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/331434-05-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)