주요 문서
AMBH58176AE5
Ambeed, Inc.
5-(Dimethylamino)pentanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
145.2
MDL number:
Iupac Name
5-(dimethylamino)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-8(2)6-4-3-5-7(9)10/h3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
UYZSNVLEDLCWGU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89855-60-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)