주요 문서
AMBH58176AB3
Ambeed, Inc.
1-Benzylguanidine hemisulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
396.47
MDL number:
Iupac Name
sulfuric acid compound with N-benzylguanidine (1:2)
Inchi Code
1S/2C8H11N3.H2O4S/c2*9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7;1-5(2,3)4/h2*1-5H,6H2,(H4,9,10,11);(H2,1,2,3,4)
InChI key
SQYPEJLKAOZVHW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2551-73-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)