주요 문서
AMBH58176A9C
Ambeed, Inc.
(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.59
MDL number:
Iupac Name
1-[2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6F4N2.ClH/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)13-12;/h1-3,13H,12H2;1H
InChI key
MKEPKMONQVYQDR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1030313-53-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1030313-53-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)