주요 문서
AMBH58176A8D
Ambeed, Inc.
1-Methylimidazole-4,5-dicarbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
132.12
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4N4/c1-10-4-9-5(2-7)6(10)3-8/h4H,1H3
InChI key
SUOVGHDPXJUFME-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19485-35-9.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)