주요 문서
AMBH58176A7C
Ambeed, Inc.
(5-Methylpyrazin-2-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(5-methyl-2-pyrazinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-5-3-9-6(2-7)4-8-5/h3-4H,2,7H2,1H3
InChI key
MPBCUCGKHDEUDD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/132664-85-8.html
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/132664-85-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)