주요 문서
AMBH58176A75
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-cyclopropylbenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
Iupac Name
2-amino-4-cyclopropylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-6-9-4-3-8(5-10(9)12)7-1-2-7/h3-5,7H,1-2,12H2
InChI key
GRCSEKWOVQOXSA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1434127-51-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)