주요 문서
AMBH58176A5B
Ambeed, Inc.
Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.65
MDL number:
Iupac Name
ethyl 6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O2/c1-2-15-10(14)8-6-13-5-7(11)3-4-9(13)12-8/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
JWGKTXNASUZJAQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67625-38-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)