주요 문서
AMBH5817698E
Ambeed, Inc.
6-Chloro-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.58
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H5ClN4O/c1-12-5-3-2-8-11-4(3)9-6(7)10-5/h2H,1H3,(H,8,9,10,11)
InChI key
IYMIVDJSVSTKCB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98138-75-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)