주요 문서
AMBH58176985
Ambeed, Inc.
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.16
MDL number:
Iupac Name
7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c1-11-7-2-4-10-5-3-9-8(10)6-7/h2-6H,1H3
InChI key
JARHRSPZSZITEF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/342613-71-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)