주요 문서
AMBH58176971
Ambeed, Inc.
4-(Benzoylamino)benzeneboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.05
MDL number:
Iupac Name
4-(benzoylamino)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H12BNO3/c16-13(10-4-2-1-3-5-10)15-12-8-6-11(7-9-12)14(17)18/h1-9,17-18H,(H,15,16)
InChI key
FWZVIUZIYYIKRK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/397843-80-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)