주요 문서
AMBH5817696C
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloro-4-iodopyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
318.34
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrClIN/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8/h1-2H
InChI key
TYBBZOZWSLKHMV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/401892-47-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)