주요 문서
AMBH581768B3
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4-fluorophenyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.24
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-fluorophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H14FNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
OJVWNENFSPSLRB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60144-53-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)