주요 문서
AMBH581768AF
Ambeed, Inc.
1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.14
MDL number:
Iupac Name
1-[6-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]ethanone
Inchi Code
1S/C8H6F3NO/c1-5(13)6-3-2-4-7(12-6)8(9,10)11/h2-4H,1H3
InChI key
ROKPMZALLPKDMB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944904-58-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)