주요 문서
AMBH581767D1
Ambeed, Inc.
5-Isopropylnicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
MDL number:
Iupac Name
5-isopropylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-6(2)7-3-8(9(11)12)5-10-4-7/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
GSOWARZMPXGSHF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73591-69-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)