주요 문서
AMBH581767CC
Ambeed, Inc.
6-Bromoquinoline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.52
MDL number:
Iupac Name
6-bromoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H6BrN.ClH/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9;/h1-6H;1H
InChI key
DBBDYPKQZYXQFI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55377-26-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)