주요 문서
AMBH58176702
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.95
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-1-(4-pyridinyl)ethanone hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H6BrNO.BrH/c8-5-7(10)6-1-3-9-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H
InChI key
RGALBQILADNMKA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5349-17-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)