주요 문서
AMBH5816B7AD
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,5-dimethylbenzo[d]thiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.14
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-2,5-dimethylbenzo[d]thiazole
Inchi Code
1S/C9H8BrNS/c1-5-3-8-9(4-7(5)10)12-6(2)11-8/h3-4H,1-2H3
InChI key
HAFVLYMSCHNSRD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/178396-28-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)