주요 문서
AMBH580648E9
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(3-aminopropyl)piperazine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.35
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-aminopropyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H25N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-9-7-14(8-10-15)6-4-5-13/h4-10,13H2,1-3H3
InChI key
DQLCYLFCLQPLSY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/373608-48-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)