주요 문서
AMBH580647A1
Ambeed, Inc.
(4'-Cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.04
MDL number:
Iupac Name
4'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H10BNO2/c15-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(8-6-12)14(16)17/h1-8,16-17H
InChI key
JYKQRYHFHIAGJD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/406482-73-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)