주요 문서
AMBH5806470D
Ambeed, Inc.
Methyl 5-chloro-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.59
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-chloro-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H6ClF3O3/c1-16-8(15)4-2-6(10)5(3-7(4)14)9(11,12)13/h2-3,14H,1H3
InChI key
KBMVLEGUYRDYPH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1103837-39-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)