주요 문서
AMBH58064700
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-isopropylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.08
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-2-isopropylpyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6(2)8-7(9)4-3-5-10-8/h3-6H,1-2H3
InChI key
NGGQBCREEXKCDT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1417518-37-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)