주요 문서
AMBH580646DA
Ambeed, Inc.
2-Chloro-1-(3-hydroxyazetidin-1-yl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.58
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-1-(3-hydroxyazetidin-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C5H8ClNO2/c6-1-5(9)7-2-4(8)3-7/h4,8H,1-3H2
InChI key
KDRDRWLTSZRXRD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1628263-61-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)