주요 문서
AMBH58064669
Ambeed, Inc.
2-Amino-2-(naphthalen-1-yl)ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.24
MDL number:
Iupac Name
2-amino-2-(1-naphthyl)ethanol
Inchi Code
1S/C12H13NO/c13-12(8-14)11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-7,12,14H,8,13H2
InChI key
GIJHQOMBLOZMEG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/86217-42-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)