주요 문서
AMBH5806452B
Ambeed, Inc.
Ethyl 6-bromo-4-chloro-7-fluoroquinoline-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
332.56
MDL number:
Iupac Name
ethyl 6-bromo-4-chloro-7-fluoroquinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H8BrClFNO2/c1-2-18-12(17)7-5-16-10-4-9(15)8(13)3-6(10)11(7)14/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
KGXQUPKOFCIFDQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/953803-84-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/953803-84-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)