주요 문서
AMBH58064514
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.12
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-5-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2S/c1-12(10,11)5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
VWPWDTCETLARFC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to off white solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/942474-24-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)