주요 문서
AMBH5806449A
Ambeed, Inc.
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.15
MDL number:
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6N2O/c11-6-7-1-3-10-4-2-9-8(10)5-7/h1-6H
InChI key
QUMWTXLNMLEBJH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/136117-73-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/136117-73-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)