주요 문서
AMBH5806440C
Ambeed, Inc.
Methyl 4-hydroxynicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.14
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-hydroxynicotinate
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-11-7(10)5-4-8-3-2-6(5)9/h2-4H,1H3,(H,8,9)
InChI key
IHBXKOZLARNEHF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67367-24-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)