주요 문서
AMBH580643C0
Ambeed, Inc.
(3-Methoxy-2-methylphenyl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.19
MDL number:
Iupac Name
(3-methoxy-2-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-7-8(6-10)4-3-5-9(7)11-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChI key
CRKISCPFEDTNCG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33797-34-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)