주요 문서
AMBH580643BD
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrF2N/c8-5-1-2-6(9)7(10)4(5)3-11/h1-2H
InChI key
OIZRRRZYESNUND-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1207875-87-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)