주요 문서
AMBH5806426E
Ambeed, Inc.
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.13
MDL number:
Iupac Name
2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5F2N/c1-5-7(9)3-2-6(4-11)8(5)10/h2-3H,1H3
InChI key
GNNHZCHETSTMOG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to off-white liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/847502-87-8.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)