주요 문서
AMBH47A9802B
Ambeed, Inc.
2,4,5-Triiodo-1H-imidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
445.77
MDL number:
Iupac Name
2,4,5-triiodo-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C3HI3N2/c4-1-2(5)8-3(6)7-1/h(H,7,8)
InChI key
HIDCNJIBRZBEPN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1746-25-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)