주요 문서
AMBH47A98028
Ambeed, Inc.
(2-(N-Methylsulfamoyl)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.04
MDL number:
Iupac Name
2-[(methylamino)sulfonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H10BNO4S/c1-9-14(12,13)7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5,9-11H,1H3
InChI key
AZXVSPOMIIRTDT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956283-09-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)