주요 문서
AMBH47A954EB
Ambeed, Inc.
2,5-Diaminoterephthalonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.16
MDL number:
Iupac Name
2,5-diaminoterephthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H6N4/c9-3-5-1-7(11)6(4-10)2-8(5)12/h1-2H,11-12H2
InChI key
DJVJDQRJKTVAEU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75636-88-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)