주요 문서
AMBH47A8ECAC
Ambeed, Inc.
(6-Chloro-2-fluoropyridin-3-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.56
MDL number:
Iupac Name
(6-chloro-2-fluoro-3-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-2,10H,3H2
InChI key
LLSPCHCQVHEEMW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Gray to Pale-yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227509-94-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)