주요 문서
AMBH47A8D851
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-hydrazinopyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.58
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-4-hydrazinopyridine
Inchi Code
1S/C5H6ClN3/c6-5-3-4(9-7)1-2-8-5/h1-3H,7H2,(H,8,9)
InChI key
YCFQPRVUXPTFON-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/700811-29-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)