주요 문서
AMBH47A8A8D6
Ambeed, Inc.
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.3
MDL number:
Iupac Name
3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8O4S2/c1-3-5-4(2)7(9(13)14)16-10(5)15-6(3)8(11)12/h1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
JARLNIWLMPUVAR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/175202-55-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)