주요 문서
AMBH47A7437E
Ambeed, Inc.
N-(5-Bromopyridin-3-yl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.05
MDL number:
Iupac Name
N-(5-bromopyridin-3-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O/c1-5(11)10-7-2-6(8)3-9-4-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
GZNHKIAWCLFFHP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15862-46-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/15862-46-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)