주요 문서
AMBH47A36326
Ambeed, Inc.
3-(1H-Pyrazol-4-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.19
MDL number:
Iupac Name
3-(1H-pyrazol-4-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H9N3/c10-9-3-1-2-7(4-9)8-5-11-12-6-8/h1-6H,10H2,(H,11,12)
InChI key
MSVASNFGSQCRCN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1170691-45-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)