주요 문서
AMBH46A96608
Ambeed, Inc.
Sulfalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-amino-N-(3-methoxy-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-10(13-6-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)
InChI key
KXRZBTAEDBELFD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/152-47-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/152-47-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)