주요 문서
AMBH324ABD9E
Ambeed, Inc.
2-Bromobenzamidine Hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.51
MDL number:
Iupac Name
2-bromobenzenecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrN2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4H,(H3,9,10);1H
InChI key
RRULRSLJNLFGNK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57075-82-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)