주요 문서
AMBH324ABD9A
Ambeed, Inc.
2-(4-Methylbenzyl)isoindoline-1,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.28
MDL number:
Iupac Name
2-(4-methylbenzyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C16H13NO2/c1-11-6-8-12(9-7-11)10-17-15(18)13-4-2-3-5-14(13)16(17)19/h2-9H,10H2,1H3
InChI key
KGYUBBFNBRAXAV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101207-45-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/101207-45-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)