주요 문서
AMBH324ABD78
Ambeed, Inc.
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.58
MDL number:
Iupac Name
7-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H3ClN4/c8-6-1-2-10-7-5(3-9)4-11-12(6)7/h1-2,4H
InChI key
XXUKSBBIJKPEOT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159982-97-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1159982-97-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)