주요 문서
AMBH324ABD59
Ambeed, Inc.
N-Hydroxypicolinimidamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.14
MDL number:
Iupac Name
N-hydroxy-2-pyridinecarboximidamide
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-3-1-2-4-8-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
InChI key
XKXCGXSHUNVFCT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1772-01-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1772-01-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)