주요 문서
AMBH324ABCD0
Ambeed, Inc.
2-(Pyrazin-2-yloxy)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.2
MDL number:
Iupac Name
2-(2-pyrazinyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c14-8-9-3-1-2-4-10(9)15-11-7-12-5-6-13-11/h1-8H
InChI key
JEJIMCVKXOULMD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887344-43-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)